Learn More
Ácido 2-etil-2-metiloctanoico, TRC
Código de producto. 30337492
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30337492 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30337492 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB441180100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-ethyl-2-methyloctanoic acid
CAS 31199-56-1
Fórmula molecular C11H22O2
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H22O2/c1-4-6-7-8-9-11(3,5-2)10(12)13/h4-9H2,1-3H3,(H,12,13)
SMILES CCCCCCC(C)(CC)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 2-etil-2-metiloctanoico
Peso molecular (g/mol) 186.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.162