Learn More
2-Etil-2-metil-succinonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Ethyl-2-methyl-succinonitrile |
| CAS | 4172-97-8 |
| Fórmula molecular | C7 H10 N2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Butanedinitrile, 2-ethyl-2-methyl-, Succinonitrile, 2-ethyl-2-methyl- (7CI,8CI), 2-Ethyl-2-methylbutanedinitrile, 2-Ethyl-2-methylsuccinonitrile |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H10N2/c1-3-7(2,6-9)4-5-8/h3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CCC(C)(CC#N)C#N |
| Nombre IUPAC | 2-etil-2-metilbutaninitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 122.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 122.0844 |