Learn More
2-etil-2-metil-succinonitrilo-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Ethyl-2-methyl-succinonitrile-d3 |
| CAS | 1246817-05-9 |
| Fórmula molecular | C7H7D3N2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2-Ethyl-2-methyl-butanedinitrile-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H10N2/c1-3-7(2,6-9)4-5-8/h3-4H2,1-2H3/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])CC(C)(CC#N)C#N |
| Nombre IUPAC | 2-metil-2-(2,2,2-trideuterioetil)butanodinitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 125.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 125.1032 |