Learn More
2-Etil-2-metil-1,3-dioxolano, TRC
Código de producto. 30382963
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30382963 1 g -
30369494 50 g 50 g
30371745 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30382963 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE9234001G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 126-39-6
Fórmula molecular C6H12O2
Peso molecular (g/mol) 116.16
Sinónimo 2-Butanone Ethylene Ketal, 2-Butanone Cyclic 1,2-Ethanediyl Acetal, 2-Ethyl-2-methyldioxolane, 2-Methyl-2-ethyl-1,3-dioxolane, 2-Methyl-2-ethyldioxolane, NSC 829
Nombre IUPAC 2-etil-2-metil-1,3-dioxolano
SMILES CCC1(C)OCCO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Ethyl-2-methyl-1,3-dioxolane
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H12O2/c1-3-6(2)7-4-5-8-6/h3-5H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.0837