Learn More
2-Etil-2-(hidroximetil)-1,3-propanodiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10317440 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
10 KG
2.50 KG
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10317440 500 g Frasco de plástico 500 g
10295970 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
10512381 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 KG
10699833 10 kg Tambor de plástico 10 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10317440 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 164655000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 77-99-6 | C6H14O3 | 134.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 77-99-6
Fórmula molecular C6H14O3
Peso molecular (g/mol) 134.18
Número MDL MFCD00004694
Clave InChI ZJCCRDAZUWHFQH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trimethylolpropane, 2-ethyl-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, ethriol, 2-ethyl-2-hydroxymethyl-1,3-propanediol, hexaglycerine, ettriol, etriol, trimethylol propane, tmp alcohol, 1,1,1-tris hydroxymethyl propane
PubChem CID 6510
Nombre IUPAC 2-etil-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol
SMILES CCC(CO)(CO)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Ethyl-2-(hydroxymethyl)-1, 3-propanediol
Acidez 0.002% max. (as formic acid)
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 56.0°C to 60.0°C
Color Blanco
Punto de ebullición 160°C (0.7 hPa)
Temperatura de inflamación 172°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal C2H5C(CH2OH)3
Cantidad 500 g
Beilstein 01, III, 2349
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: freely soluble in alcohols,insoluble in hydrocarbons
Viscosidad 157 mPa.s (75°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.18
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Escamas