Learn More
2-Etil-2-(hidroximetil)-1,3-propanodiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11464404
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10,000 g
2500 g
500 g
Tamaño de la unidad:
10000 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11464404 500 g 500 g
11474404 2500 g 2500 g
11484404 10,000 g 10000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11464404 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13084.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 77-99-6 | C6H14O3 | 134.18 g/mol
2-Ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol acts as a precursor to alkyd resins, high-gloss coatings and ion exchange resins. It is also employed as a multifunctional monomer utilized for the production of coatings, ethoxylated and propoxylated trimethylolpropane derivatives. Further, it serves as a building block in the polymer industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-etil-2-(hidroximetil)-1,3-propanodiol actúa como precursor de resinas alquídicas, recubrimientos de alto satinado y resinas de intercambio iónico. También se emplea como monómero multifuncional utilizado en la producción de recubrimientos, derivados de trimetilolpropano etoxilados y propoxilados. Además, es un compuesto básico en la industria polimérica.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 77-99-6
Fórmula molecular C6H14O3
Peso molecular (g/mol) 134.18
Número MDL MFCD00004694
Clave InChI ZJCCRDAZUWHFQH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trimethylolpropane, 2-ethyl-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, ethriol, 2-ethyl-2-hydroxymethyl-1,3-propanediol, hexaglycerine, ettriol, etriol, trimethylol propane, tmp alcohol, 1,1,1-tris hydroxymethyl propane
PubChem CID 6510
Nombre IUPAC 2-etil-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol
SMILES CCC(CO)(CO)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol
Punto de fusión 59°C to 60°C
Punto de ebullición 296°C to 298°C
Temperatura de inflamación 172°C (341°F)
Cantidad 500 g
Beilstein 1698309
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.18
Porcentaje de pureza 98%