Learn More
2-Etil-2-hexenol (>85%), TRC
Código de producto. 30137604
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137604 250 mg 250 miligramos
30138546 100 mg 100 miligramos
30006781 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137604 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE817893250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50639-00-4
Fórmula molecular C8 H16 O
Peso molecular (g/mol) 128.21
Sinónimo 2-Ethyl-2-hexenol (>85%), 2-Ethyl-2-hexen-1-ol
Nombre IUPAC (Z)-2-etilhex-2-en-1-ol
SMILES CCC\C=C(\CC)/CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Ethyl-2-hexenol
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H16O/c1-3-5-6-8(4-2)7-9/h6,9H,3-5,7H2,1-2H3/b8-6-
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.1201