Learn More
2-etil-1-nonanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Ethyl-1-nonanol |
| CAS | 54322-29-1 |
| Fórmula molecular | C11 H24 O |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 2-Ethylnonan-1-ol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H24O/c1-3-5-6-7-8-9-11(4-2)10-12/h11-12H,3-10H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCCCCC(CC)CO |
| Nombre IUPAC | 2-etilnonan-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 172.308 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 172.183 |