Learn More
2-Etil-1-indanona, TRC
Código de producto. 30382428
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30382428 100 mg 100 miligramos
30379170 50 mg -
30371972 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30382428 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE937208100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22351-56-0
Fórmula molecular C11H12O
Peso molecular (g/mol) 160.21
SMILES CCC1Cc2ccccc2C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Ethyl-1-indanone
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H12O/c1-2-8-7-9-5-3-4-6-10(9)11(8)12/h3-6,8H,2,7H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.0888