Learn More
2-etil-1-hexanol, TRC
Código de producto. 30378633
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30378633 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30378633 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE9187555G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Ethyl-1-Hexanol
CAS 104-76-7
Fórmula molecular C8 H18 O
Cantidad 5 g
Sinónimo 2-Ethyl-1-hexanol, 1-Hexanol, 2-ethyl-, 2-Ethyl-1-hexanol, (±)-2-Ethyl-1-hexanol, 2-Ethyl-1-hexyl alcohol, 2-Ethylhexanol, 2-Ethylhexyl alcohol, Conol 10WS, Ethylhexanol, G 301, Guerbet C8, NSC 9300
Fórmula InChI InChI=1S/C8H18O/c1-3-5-6-8(4-2)7-9/h8-9H,3-7H2,1-2H3
SMILES CCCCC(CC)CO
Nombre IUPAC 2-etilhexan-1-ol
Peso molecular (g/mol) 130.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.1358