Learn More
2-etil-1-hexanol, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30312367
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30312367 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30312367 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREC13340200100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Ethyl-1-Hexanol
CAS 104-76-7
Nombres de analitos o componentes 2-Ethyl-1-Hexanol
Condiciones de envío +20 °C
Fórmula molecular C8 H18 O
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C8H18O/c1-3-5-6-8(4-2)7-9/h8-9H,3-7H2,1-2H3
SMILES CCCCC(CC)CO
Nombre IUPAC 2-etilhexan-1-ol
Peso molecular (g/mol) 130.23
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 130,1358 g/mol