Learn More
2-Etil-1-hexanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10102580 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
1 L
2.5 L
25 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
Glass Bottle
Unit Size:
1 LT
2.50 LT
25 litros
5 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase Unit Size
10102580 1 L Frasco de vidrio 1 LT
10773851 5 mL Glass Bottle 5 ml
10488450 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 LT
10063803 25 L Bidón de metal 25 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10102580 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 118530010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    41.80€
    35.65€ / 1 litros
    Ahorro 6.15€
    14% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 104-76-7 | C8H18O | 130.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 104-76-7
Número MDL MFCD00004746
Clave InChI YIWUKEYIRIRTPP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-ethylhexanol, 2-ethyl-1-hexanol, 1-hexanol, 2-ethyl, 2-ethylhexyl alcohol, ethylhexanol, alcohol, 2-ethylhexyl, xi-2-ethyl-1-hexanol, 2-aethylhexanol german, ethylhexanol, 2, fema no. 3151
PubChem CID 7720
ChEBI CHEBI:16011
Nombre IUPAC 2-etilhexan-1-ol
SMILES CCCCC(CC)CO
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Ethyl-1-hexanol
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -76.0°C
Densidad 0.8330g/mL
Punto de ebullición 184.0°C
Temperatura de inflamación 77°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C8H18O
Fórmula lineal CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2OH
Índice de refracción 1.4300 to 1.4330
Cantidad 1 L
Índice Merck 15, 3863
Gravedad específica 0.833
Información de solubilidad Solubility in water: 1g/L (20°C). Other solubilities: soluble in many organic solvents including, ethyl alcohol and ethyl ether
Peso molecular (g/mol) 130.23
Viscosidad 10 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.23
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Ethyl-1-hexanol
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Ethylhexanol