Learn More
2-Etil-1-hexanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10063803 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
1 L
2.5 L
25 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
25 litros
5 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10063803 25 L Bidón de metal 25 litros
10773851 5 mL Glass Bottle 5 ml
10102580 1 L Frasco de vidrio 1 LT
10488450 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10063803 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 118530250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    380.00€
    323.65€ / 25 litros
    Ahorro 56.35€
    14% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 104-76-7 | C8H18O | 130.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 104-76-7
Número MDL MFCD00004746
Clave InChI YIWUKEYIRIRTPP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-ethylhexanol, 2-ethyl-1-hexanol, 1-hexanol, 2-ethyl, 2-ethylhexyl alcohol, ethylhexanol, alcohol, 2-ethylhexyl, xi-2-ethyl-1-hexanol, 2-aethylhexanol german, ethylhexanol, 2, fema no. 3151
PubChem CID 7720
ChEBI CHEBI:16011
Nombre IUPAC 2-etilhexan-1-ol
SMILES CCCCC(CC)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Ethyl-1-hexanol
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -76.0°C
Densidad 0.8330g/mL
Punto de ebullición 184.0°C
Temperatura de inflamación 77°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Bidón de metal
Fórmula molecular C8H18O
Fórmula lineal CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2OH
Índice de refracción 1.4300 to 1.4330
Cantidad 25 L
Índice Merck 15, 3863
Gravedad específica 0.833
Información de solubilidad Solubility in water: 1g/L (20°C). Other solubilities: soluble in many organic solvents including, ethyl alcohol and ethyl ether
Peso molecular (g/mol) 130.23
Viscosidad 10 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.23
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido