Learn More
2-Etil-1-hexanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
2-Ethyl-1-hexanol is used as a flavor, fragrance and plasticizer. It is used to prepare diesters bis(2-ethylhexyl) phthalate. It reacts with nitric acid and used as an octane booster. Its ester, 2-ethylhexyl ester is a component of sunscreen octocrylene. Further, it is used as a low volatility solvent for resins, animal fats, waxes, vegetable oils and petroleum derivatives. In addition to this, it is used in plasticizer, dioctyl phthalate, which is used in the production of polyvinyl chloride products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
el 2-ethil-1-hexanol se utiliza como sabor, fragancia y plastificador. Se utiliza para preparar ftalato de bis(2-etilhexilo) de los diésteres. Reacciona con el ácido nítrico y se utiliza como potenciador de octanaje. Su éster, el éster de 2-etilhexil es un componente del octocrileno de los protectores solares. También se utiliza como disolvente de baja volatilidad para resinas, grasas animales, ceras, aceites vegetales y derivados del petróleo. Además, se utiliza en el plastificador dioctilftalato, que se emplea en la producción de productos de cloruro de polivinilo.
Solubilidad
miscible con disolventes orgánicos comunes. Inmiscible con agua.
Notas
incompatible con agentes oxidantes fuertes, álcalis, bases fuertes y ácidos fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Ethyl-1-hexanol |
| Punto de fusión | -76°C |
| Densidad | 0.833 |
| Punto de ebullición | 183°C to 186°C |
| Temperatura de inflamación | 77°C (171°F) |
| Olor | Mild |
| Índice de refracción | 1.431 |
| Cantidad | 2500 mL |
| Beilstein | 1719280 |
| Índice Merck | 14,3808 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- 2-Ethyl-1-hexanol
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contain: 2-Ethylhexanol