Learn More
2-Etil-1-hexanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11438976
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
2500 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11438976 500 mL 500 ml
11448976 2500 mL 2500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11438976 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17104.AP
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 104-76-7 | C8H18O | 130.231 g/mol
2-Ethyl-1-hexanol is used as a flavor, fragrance and plasticizer. It is used to prepare diesters bis(2-ethylhexyl) phthalate. It reacts with nitric acid and used as an octane booster. Its ester, 2-ethylhexyl ester is a component of sunscreen octocrylene. Further, it is used as a low volatility solvent for resins, animal fats, waxes, vegetable oils and petroleum derivatives. In addition to this, it is used in plasticizer, dioctyl phthalate, which is used in the production of polyvinyl chloride products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
el 2-ethil-1-hexanol se utiliza como sabor, fragancia y plastificador. Se utiliza para preparar ftalato de bis(2-etilhexilo) de los diésteres. Reacciona con el ácido nítrico y se utiliza como potenciador de octanaje. Su éster, el éster de 2-etilhexil es un componente del octocrileno de los protectores solares. También se utiliza como disolvente de baja volatilidad para resinas, grasas animales, ceras, aceites vegetales y derivados del petróleo. Además, se utiliza en el plastificador dioctilftalato, que se emplea en la producción de productos de cloruro de polivinilo.
Solubilidad
miscible con disolventes orgánicos comunes. Inmiscible con agua.
Notas
incompatible con agentes oxidantes fuertes, álcalis, bases fuertes y ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 104-76-7
Fórmula molecular C8H18O
Peso molecular (g/mol) 130.231
Número MDL MFCD00004746
Clave InChI YIWUKEYIRIRTPP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-ethylhexanol, 2-ethyl-1-hexanol, 1-hexanol, 2-ethyl, 2-ethylhexyl alcohol, ethylhexanol, alcohol, 2-ethylhexyl, xi-2-ethyl-1-hexanol, 2-aethylhexanol german, ethylhexanol, 2, fema no. 3151
PubChem CID 7720
ChEBI CHEBI:16011
Nombre IUPAC 2-etilhexan-1-ol
SMILES CCCCC(CC)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Ethyl-1-hexanol
Punto de fusión -76°C
Densidad 0.833
Punto de ebullición 183°C to 186°C
Temperatura de inflamación 77°C (171°F)
Olor Mild
Índice de refracción 1.431
Cantidad 500 mL
Beilstein 1719280
Índice Merck 14,3808
Información de solubilidad Miscible with common organic solvents. Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.23
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Ethyl-1-hexanol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-ethylhexanol