Learn More
2-etil-1-hexanamina, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2-Ethyl-1-hexanamine |
| CAS | 104-75-6 |
| Fórmula molecular | C8H19N |
| Cantidad | 500 g |
| Sinónimo | 2-Ethyl-hexylamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H19N/c1-3-5-6-8(4-2)7-9/h8H,3-7,9H2,1-2H3 |
| SMILES | Cl.CCCCC(CC)CN |
| Peso molecular (g/mol) | 129.24 |