Learn More
2-etil-1-hexanamina, TRC
Código de producto. 30380461
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30380461 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30380461 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE918760100G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Ethyl-1-hexanamine
CAS 104-75-6
Fórmula molecular C8H19N
Cantidad 100 g
Sinónimo 2-Ethyl-hexylamine
Fórmula InChI InChI=1S/C8H19N/c1-3-5-6-8(4-2)7-9/h8H,3-7,9H2,1-2H3
SMILES Cl.CCCCC(CC)CN
Peso molecular (g/mol) 129.24