Learn More
2-etil-1-butanol, Mikromol™
Descripción
2-etil-1-butanol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Ethyl-1-Butanol |
| CAS | 97-95-0 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-Ethyl-1-Butanol |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C6 H14 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H14O/c1-3-6(4-2)5-7/h6-7H,3-5H2,1-2H3 |
| SMILES | CCC(CC)CO |
| Nombre IUPAC | 2-etilbutan-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 102.17 |
| Mostrar más |