Learn More
2-Etil-1-butanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11480107
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
2500 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11480107 2500 mL 2500 ml
11460107 100 mL 100 ml
11470107 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11480107 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21026.0F
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 97-95-0 | C6H14O | 102.18 g/mol
It is used as a perfuming agent in cosmetics industry. 2-Ethyl-1-butanol is used for the synthesis of various pharmaceutical compounds, such as novel branched Alkyl carbamates, acting as anticonvulsant agent. It is also a solvent used for various organic synthesis, separation processes and ionic liquids, and solvent mixtures for pharmaceutical applications . It is also used to make penetrating oils, corrosion inhibitors, plasticizers, and perfumes; as cleaning agent for printed circuits; and to improve flow of paints and varnishes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como agente de perfumería en la industria cosmética. El 2-etil-1-butanol se utiliza para la síntesis de varios compuestos farmacéuticos, como nuevos carbamatos de alquilo ramificados, donde actúa como agente anticonvulsivo. También es un disolvente utilizado para diversos procesos de síntesis orgánica, separación y líquidos iónicos, y mezclas de disolventes para aplicaciones farmacéuticas. También se utiliza para hacer aceites penetrantes, inhibidores de corrosión, plastificadores y perfumes; como agente de limpieza para circuitos impresos; y para mejorar el flujo de pinturas y barnices.
Solubilidad
Soluble en agua (4 mg/ml a 25 °C), alcohol, éter y la mayoría de los disolventes orgánicos.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 97-95-0
Fórmula molecular C6H14O
Peso molecular (g/mol) 102.18
Número MDL MFCD00004744
Clave InChI TZYRSLHNPKPEFV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-ethyl-1-butanol, 1-butanol, 2-ethyl, 2-ethylbutanol, 2-ethylbutyl alcohol, pseudohexyl alcohol, 3-methylolpentane, 2-ethylbutanol-1, ethylbutanol, 3-pentylcarbinol, sec-pentylcarbinol
PubChem CID 7358
Nombre IUPAC 2-etilbutan-1-ol
SMILES CCC(CC)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Ethyl-1-butanol
Punto de fusión -52°C
Densidad 0.831
Punto de ebullición 146°C to 148°C
Temperatura de inflamación 58°C (136°F)
Índice de refracción 1.422
Cantidad 2500 mL
Número UN UN1987
Beilstein 1731254
Información de solubilidad Soluble in water (4mg/ml at 25°C),alcohol,ether,and most organic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.18
Porcentaje de pureza 99%