Learn More
2-Etil-1,4-benzoquinona, TRC
Código de producto. 30136893
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136893 50 mg 50 miligramos
30005348 10 mg 10 miligramos
30010434 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136893 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE67857050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4754-26-1
Fórmula molecular C8H8O2
Peso molecular (g/mol) 136.15
Sinónimo 2-Ethylquinone, 2-Ethylbenzoquinone, 2-Ethyl-p-benzoquinone, Ethyl-p-benzoquinone, 2-Ethyl-2,5-cyclohexadiene-1,4-dione;
Nombre IUPAC 2-etilciclohexa-2,5-dieno-1,4-dión
SMILES CCC1=CC(=O)C=CC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Ethyl-1,4-benzoquinone
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H8O2/c1-2-6-5-7(9)3-4-8(6)10/h3-5H,2H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.0524