Learn More
2-Etil-1,3-hexanodiol, 99 %, mezcla de isómeros, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10703671 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
250 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10703671 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
10783661 1 L Frasco de vidrio 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10703671 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 118512500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 94-96-2 | C8H18O2 | 146.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 94-96-2
Fórmula molecular C8H18O2
Peso molecular (g/mol) 146.23
Número MDL MFCD00004578
Clave InChI RWLALWYNXFYRGW-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 2-ethyl-1,3-hexanediol, ethohexadiol, 1,3-hexanediol, 2-ethyl, octylene glycol, ethyl hexanediol, carbide 6-12, repellent 612, rutgers 612, 6-12-insect repellent, diol-kyowa 8
PubChem CID 7211
ChEBI CHEBI:34273
Nombre IUPAC 2-etilhexano-1,3-diol
SMILES CCCC(O)C(CC)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Ethyl-1, 3-hexanediol
Nombre de nota 99%
Acidez 0.05mg KOH/g max.
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -40°C
Densidad 0.9422g/mL
Punto de ebullición 243°C
Temperatura de inflamación 136°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CH2CH2CH(OH)CH(C2H5)CH2OH
Índice de refracción 1.4495 to 1.4525
Cantidad 250 mL
Índice Merck 15, 3797
Gravedad específica 0.9422
Información de solubilidad Solubility in water: 42g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol,isopropanol,propylene glycol,,castor oil and ether
Viscosidad 323 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.23
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Ethyl-1,3-hexanediol, mixture of isomers
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1