Learn More
2-etil-1,3-ciclopentanodiona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Ethyl-1,3-cyclopentanedione |
| CAS | 823-36-9 |
| Fórmula molecular | C7 H10 O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2-Ethyl-1,3-cyclopentanedione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H10O2/c1-2-5-6(8)3-4-7(5)9/h5H,2-4H2,1H3 |
| SMILES | CCC1C(=O)CCC1=O |
| Nombre IUPAC | 2-Etilciclopentano-1,3-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 126.153 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 126.068 |