Learn More
2-Etil-1,3-ciclopentanodiona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11479736
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11479736 25 g 25 g
11469736 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11479736 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20254.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 823-36-9 | C7H10O2 | 126.155 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 823-36-9
Fórmula molecular C7H10O2
Peso molecular (g/mol) 126.155
Número MDL MFCD00044191
Clave InChI YDFBIBUYOUFJMR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-ethyl-1,3-cyclopentanedione, 1,3-cyclopentanedione, 2-ethyl, unii-91a82te3os, acmc-209poa, 2-ethyl-cyclopentan-1,3-dione, 2-ethyl-cyclopentane-1,3-dione
PubChem CID 69978
Nombre IUPAC 2-Etilciclopentano-1,3-diona
SMILES CCC1C(=O)CCC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Ethyl-1,3-cyclopentanedione
Punto de fusión 168°C to 170°C
Cantidad 25 g
Beilstein 1860068
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.16
Porcentaje de pureza 99%