Learn More
2-etoxipiridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Ethoxypyridine |
| CAS | 14529-53-4 |
| Fórmula molecular | C7H9NO |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H9NO/c1-2-9-7-5-3-4-6-8-7/h3-6H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCOc1ccccn1 |
| Nombre IUPAC | 2-etoxipiridina |
| Peso molecular (g/mol) | 123.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 123.0684 |