Learn More
2-Etoxipiridina, 94 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11347525
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11347525 10 g 10 g
11357525 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11347525 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L05649.09
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 14529-53-4
Fórmula molecular C7H9NO
Peso molecular (g/mol) 123.16
Número MDL MFCD00023464
Clave InChI LISKAOIANGDBTB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyridine, 2-ethoxy, 2-ethoxy pyridine, 2-ethoxy-pyridine, zlchem 304, pubchem1126, acmc-209cun, ethyl 2-pyridinyl ether, ksc497c7d
PubChem CID 84499
Nombre IUPAC 2-etoxipiridina
SMILES CCOC1=CC=CC=N1
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Ethoxypyridine
Densidad 1.009
Punto de ebullición 155°C to 156°C
Temperatura de inflamación 52°C (126°F)
Índice de refracción 1.496
Cantidad 10 g
Número UN UN1993
Beilstein 111115
Formula Weight (peso de la fórmula) 123.16
Porcentaje de pureza 94%