Learn More
2-Etoxipiridina-3-carboxaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11454510
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11454510 1 g 1 g
11464510 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11454510 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50088.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 885278-07-9 | C8H9NO2 | 151.17 g/mol
Used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermedio farmacéutico.
Notas
Sensible al aire. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 885278-07-9
Fórmula molecular C8H9NO2
Peso molecular (g/mol) 151.17
Número MDL MFCD06804559
Clave InChI WHEFRNNNELKVRQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-ethoxynicotinaldehyde, 2-ethoxypyridine-3-carboxaldehyde, 3-pyridinecarboxaldehyde, 2-ethoxy, 2-ethoxy-3-pyridinecarboxaldehyde, acmc-20ac3a, 2-ethoxy-pyridine-3-carbaldehyde
PubChem CID 25067327
Nombre IUPAC 2-etoxipiridina-3-carbaldehído
SMILES CCOC1=C(C=O)C=CC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Ethoxypyridine-3-carboxaldehyde
Cantidad 1 g
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.17
Porcentaje de pureza 97%