Learn More
Éster de pinacol del ácido 2-etoxipiridin-3-borónico, 95 %, Acros Organics™
Código de producto. 15244348 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15244348 250 mg 250 miligramos
15224348 1 g 1 g
15234348 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15244348 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 454362500
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 848243-23-2
Fórmula molecular C13H20BNO3
Peso molecular (g/mol) 249.12
Número MDL MFCD07366721
Clave InChI GRXNEZGBXVIORK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-ethoxy-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-ethoxy-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-pyridine, 2-ethoxypyridine-3-boronic acid pinacol ester, 2-ethoxypyridin-3-ylboronic acid pinacol ester, 2-ethoxy-3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, pubchem16583, 2-ethoxypyridin-3-yl boronic acid pinacol ester
PubChem CID 17750191
Nombre IUPAC 2-etoxi-3-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)piridina
SMILES CCOC1=C(C=CC=N1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Ethoxypyridine-3-boronic acid pinacol ester
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.12
Porcentaje de pureza 95%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Ethoxypyridine-3-boronic acid pinacol ester, 95%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.