Learn More
Ácido 2-etoxipiridin-3-borónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11345679
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11345679 250 mg 250 miligramos
11325679 1 g 1 g
11335679 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11345679 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L20422.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 854373-97-0 | C7H10BNO3 | 166.97 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 854373-97-0
Fórmula molecular C7H10BNO3
Peso molecular (g/mol) 166.97
Número MDL MFCD06201036
Clave InChI FXUMKSCYKPOZOO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-ethoxypyridine-3-boronic acid, 2-ethoxy-3-pyridineboronic acid, 2-ethoxypyridin-3-yl boronic acid, 2-ethoxy-3-pyridyl boronic acid, 3-borono-2-ethoxypyridine, pubchem5119, acmc-209q5z, 2-ethoxypyridine-3-boronicacid, 2-ethoxy-3-pyridinyl boronic acid, 2-ethoxy-pyridin-3-yl-boronic acid
PubChem CID 11309733
Nombre IUPAC ácido (2-etoxipiridin-3-il)borónico
SMILES CCOC1=NC=CC=C1B(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Ethoxypyridine-3-boronic acid
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.97
Porcentaje de pureza 98%