Learn More
2-Etoxiprofeno, TRC
Código de producto. 30376326
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30376326 25 g
30385086 100 g
30371237 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30376326 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE89264025G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 926-66-9
Fórmula molecular C5H10O
Peso molecular (g/mol) 86.13
Sinónimo 2-Ethoxy-1-propene, 2-Ethoxypropene, Ethyl 1-Methylvinyl Ether, Ethyl Isopropenyl Ether
SMILES CCOC(=C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Ethoxypropene
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H10O/c1-4-6-5(2)3/h2,4H2,1,3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.0732