Learn More
2-etoxifenol, TRC
Código de producto. 30374544
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30374544 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30374544 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE70007525G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Ethoxyphenol
CAS 94-71-3
Fórmula molecular C8 H10 O2
Cantidad 25 g
Sinónimo Phenol, 2-ethoxy-, Phenol, o-ethoxy- (6CI,7CI,8CI), 2-Ethoxyphenol, 1-Hydroxy-2-ethoxybenzene, Catechol monoethyl ether, Guaethol, Guethol, NSC 1809, Pyrocatechol monoethyl ether, o-Ethoxyphenol
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10O2/c1-2-10-8-6-4-3-5-7(8)9/h3-6,9H,2H2,1H3
SMILES CCOc1ccccc1O
Nombre IUPAC 2-etoxifenol
Peso molecular (g/mol) 138.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.0681