Learn More
2-etoxifenol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Ethoxyphenol |
| CAS | 94-71-3 |
| Fórmula molecular | C8 H10 O2 |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | Phenol, 2-ethoxy-, Phenol, o-ethoxy- (6CI,7CI,8CI), 2-Ethoxyphenol, 1-Hydroxy-2-ethoxybenzene, Catechol monoethyl ether, Guaethol, Guethol, NSC 1809, Pyrocatechol monoethyl ether, o-Ethoxyphenol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H10O2/c1-2-10-8-6-4-3-5-7(8)9/h3-6,9H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCOc1ccccc1O |
| Nombre IUPAC | 2-etoxifenol |
| Peso molecular (g/mol) | 138.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 138.0681 |