Learn More
2-etoxifenol, Mikromol™
Descripción
2-etoxifenol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Ethoxyphenol |
| CAS | 94-71-3 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-Ethoxyphenol |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C8 H10 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Phenol, 2-ethoxy-, Phenol, o-ethoxy- (6CI,7CI,8CI), 2-Ethoxyphenol, 1-Hydroxy-2-ethoxybenzene, Catechol monoethyl ether, Guaethol, Guethol, NSC 1809, Pyrocatechol monoethyl ether, o-Ethoxyphenol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H10O2/c1-2-10-8-6-4-3-5-7(8)9/h3-6,9H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCOc1ccccc1O |
| Nombre IUPAC | 2-etoxifenol |
| Mostrar más |