Learn More
2-Etoxifenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11436466
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11436466 500 g 500 g
11416466 25 g 25 g
11426466 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11436466 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24755.36
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 94-71-3 | Molecular Formula: C8H10O2 | Molecular Weight: 138.166 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 94-71-3
Fórmula molecular C8H10O2
Peso molecular (g/mol) 138.166
Número MDL MFCD00002187
Clave InChI MOEFFSWKSMRFRQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-ethoxyphenol, phenol, 2-ethoxy, guaethol, guethol, 2-ethyloxyphenol, guaiethol, pyrocatechol monoethyl ether, catechol monoethyl ether, phenol, o-ethoxy, unii-878iw8p9pw
PubChem CID 66755
Nombre IUPAC 2-etoxifenol
SMILES CCOC1=CC=CC=C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Ethoxyphenol
Punto de fusión 24°C to 27°C
Densidad 1.1
Punto de ebullición 214°C to 216°C
Temperatura de inflamación 86°C (187°F)
Olor Phenol-like
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.17
Porcentaje de pureza 98%