Learn More
Ácido 2-etoxinaftoico, Mikromol™
Código de producto. 30052219
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30052219 25 mg 25 miligramos
30049575 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30052219 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0392.040025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido 2-etoxinaftoico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Ethoxynaphthoic Acid
CAS 2224-00-2
Nombres de analitos o componentes 2-Ethoxynaphthoic Acid
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C13 H12 O3
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 2-Ethoxynaphthoic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C13H12O3/c1-2-16-11-8-7-9-5-3-4-6-10(9)12(11)13(14)15/h3-8H,2H2,1H3,(H,14,15)
SMILES CCOc1ccc2ccccc2c1C(=O)O
Nombre IUPAC ácido 2-etoxinaftaleno-1-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 216.23
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 216,0786 g/mol