Learn More
Ácido 2-etoxinaftoico, Mikromol™
Descripción
Ácido 2-etoxinaftoico
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Ethoxynaphthoic Acid |
| CAS | 2224-00-2 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-Ethoxynaphthoic Acid |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C13 H12 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 2-Ethoxynaphthoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H12O3/c1-2-16-11-8-7-9-5-3-4-6-10(9)12(11)13(14)15/h3-8H,2H2,1H3,(H,14,15) |
| SMILES | CCOc1ccc2ccccc2c1C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 2-etoxinaftaleno-1-carboxílico |
| Mostrar más |