Learn More
Ácido 2-etoxinaftoico, 98 %, ACROS Organics™
Código de producto. 10522061 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10522061 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 10522061 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 243000100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2224-00-2
Fórmula molecular C13H11O3
Peso molecular (g/mol) 215.23
Número MDL MFCD00004008
Clave InChI MYFBSSDLYGWAHH-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 2-ethoxy-1-naphthoic acid, 2-ethoxynaphthoic acid, 1-naphthalenecarboxylic acid, 2-ethoxy, 2-ethoxy-1-naphthoicacid, 2-ethoxynaphthalenecarboxylic acid, acmc-209ftv, rarechem al be 0566, timtec-bb sbb005771, 2-ethoxynaphtoic acid
PubChem CID 75210
SMILES CCOC1=CC=C2C=CC=CC2=C1C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Ethoxynaphthoic acid
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 141°C to 145°C
Color Marrón a blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 10 g
Nombre IUPAC ácido 2-etoxinaftaleno-1-carboxílico
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.24
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino