Learn More
2-Etoxinaftaleno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11420947
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11420947 500 g 500 g
11339629 25 g 25 g
11410947 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11420947 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23327.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 93-18-5 | C12H12O | 172.227 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 93-18-5
Fórmula molecular C12H12O
Peso molecular (g/mol) 172.227
Número MDL MFCD00016808
Clave InChI GUMOJENFFHZAFP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bromelia, naphthalene, 2-ethoxy, neroline, nerolin new, nerolin ii, ethyl 2-naphthyl ether, 2-naphthol ethyl ether, bromelia compound, beta-naphthyl ethyl ether, ethyl beta-naphthyl ether
PubChem CID 7129
Nombre IUPAC 2-etoxinaftaleno
SMILES CCOC1=CC2=CC=CC=C2C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Ethoxynaphthalene
Punto de fusión 35°C to 37°C
Punto de ebullición 282°C
Temperatura de inflamación 134°C (273°F)
Cantidad 500 g
Beilstein 2042397
Índice Merck 14,3752
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.23
Porcentaje de pureza 99%