Learn More
2-(etoximetil)furano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(Ethoxymethyl)furan |
| CAS | 6270-56-0 |
| Fórmula molecular | C7H10O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H10O2/c1-2-8-6-7-4-3-5-9-7/h3-5H,2,6H2,1H3 |
| SMILES | CCOCc1occc1 |
| Nombre IUPAC | 2-(etoximetil)furano |
| Peso molecular (g/mol) | 126.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 126.0681 |