Learn More
2-(Etoximetil)furano, 98 %, Acros Organics™
Código de producto. 15515966 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15515966 5 g 5 g
15505966 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15515966 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 457360050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 6270-56-0
Fórmula molecular C7H10O2
Peso molecular (g/mol) 126.16
Clave InChI BHGBNDNKYPEAAT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-ethoxymethyl furan, ethyl furfuryl ether, furan, 2-ethoxymethyl, furfuryl ethyl ether, 2-furfuryl ethyl ether, unii-9y4ozi563u, ethylfurfuryl ether, 2-ethoxymethyl-furan, furan,2-ethoxymethyl
PubChem CID 80455
Nombre IUPAC 2-(etoximetil)furano
SMILES CCOCC1=CC=CO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Ethoxymethyl)furan
Punto de ebullición 150.0°C
Temperatura de inflamación 41°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.16
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-(Ethoxymethyl)furan, 98%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.