Learn More
2-Etoxihexa-3,5-dieno, TRC
Código de producto. 30385568
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30385568 100 mg 100 miligramos
30387518 250 mg -
30381879 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30385568 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE567520100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56752-55-7
Fórmula molecular C8H14O
Peso molecular (g/mol) 126.2
Sinónimo 5-Ethoxy-1,3-hexadiene
Nombre IUPAC (3E)-5-etoxihexa-1,3-dieno
SMILES CCOC(C)\C=C\C=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Ethoxyhexa-3,5-diene
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H14O/c1-4-6-7-8(3)9-5-2/h4,6-8H,1,5H2,2-3H3/b7-6+
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.1045