Learn More
Metacrilato de 2-etoxietilo (estabilizado con MEHQ), TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2-Ethoxyethyl Methacrylate |
| CAS | 2370-63-0 |
| Fórmula molecular | C8H14O3 |
| Cantidad | 10 mL |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H14O3/c1-4-10-5-6-11-8(9)7(2)3/h2,4-6H2,1,3H3 |
| SMILES | CCOCCOC(=O)C(=C)C |
| Nombre IUPAC | 2-metilprop-2-enoato de 2-etoxietilo |
| Peso molecular (g/mol) | 158.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 158.0943 |