Learn More
(2-etoxietil)hidrazina xHCl sal, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | (2-ethoxyethyl)hydrazine xHCl salt |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H12N2O.2ClH/c1-2-7-4-3-6-5;;/h6H,2-5H2,1H3;2*1H |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 176.0483 |