Learn More
(2-etoxietil)hidrazina xHCl sal, TRC
Código de producto. 30370435
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30370435 100 mg
30375276 1 g
30384498 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30370435 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE677283100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 809282-62-0
Fórmula molecular C4H12N2O . x(HCl)
Peso molecular (g/mol) 177.07
Sinónimo Hydrazine, (2-ethoxyethyl)-, xHCl salt (9CI)
SMILES Cl.Cl.CCOCCNN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2-ethoxyethyl)hydrazine xHCl salt
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H12N2O.2ClH/c1-2-7-4-3-6-5;;/h6H,2-5H2,1H3;2*1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.0483