Learn More
Éter 2-etoxietílico, 98+ %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10713661 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 KG
10 KG
2.50 KG
500 GR
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10713661 500 g Frasco de vidrio 500 GR
10326940 1 kg Frasco de vidrio 1 KG
10090810 2.5 kg Bidón de metal 2.50 KG
10105253 10 kg Bidón de metal 10 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 missing translation for 'options'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 10713661 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Acros missing translation for 'supplierNo' 117905000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    51.20€
    47.10€ / 500 g
    Ahorro 4.10€
    8% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 112-36-7 | C8H18O3 | 162.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 112-36-7
Número MDL MFCD00009254
Clave InChI RRQYJINTUHWNHW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethylene glycol diethyl ether, 2-ethoxyethyl ether, diethyl carbitol, ethyl diglyme, 1-ethoxy-2-2-ethoxyethoxy ethane, bis 2-ethoxyethyl ether, diethyldiethylene glycol, 3,6,9-trioxaundecane, degdee, ether, bis 2-ethoxyethyl
PubChem CID 8179
ChEBI CHEBI:44664
Nombre IUPAC 1-etoxi-2-(2-etoxietoxi)etano
SMILES CCOCCOCCOCC
Spécification
Nombre del producto químico o material 2-Ethoxyethyl ether
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Densidad 0.9g/mL
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C8H18O3
Fórmula lineal (C2H5OCH2CH2)2O
Índice de refracción 1.4110 to 1.4130 (20°C, 589nm)
Cantidad 500 g
Beilstein 01, II, 519
Residuos después de la evaporación 0.05% max.
Índice Merck 15, 3132
Peso molecular (g/mol) 162.229
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.23
Porcentaje de pureza ≥98.0%
Grado Extra puro
Forma física Líquido
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • 2-Ethoxyethyl ether
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.