Learn More
Acetato de 2-etoxietilo, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11430224
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
2500 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11430224 2500 mL 2500 ml
11420224 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11430224 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13639.0F
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 111-15-9 | Molecular Formula: C6H12O3 | Molecular Weight: 132.16 g/mol
2-Ethoxyethyl acetate is used as a solvent dissolve resin, leather, ink, for the formulation of paints, lacquers and varnishes for industrial use. It is also used to study the field evaluation of a passive badge for measuring 2-ethoxyethyl acetate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El acetato de 2-etoxietilo se utiliza como disolvente para resina, cuero, tinta, y en la formulación de pinturas, lacas y barnices para uso industrial. También se utiliza para estudiar la evaluación en campo de una tarjeta identificativa pasiva para la medición de acetato de 2-etoxietilo.
Solubilidad
Soluble en agua (230 g/l).
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111-15-9
Fórmula molecular C6H12O3
Peso molecular (g/mol) 132.16
Número MDL MFCD00009251
Clave InChI SVONRAPFKPVNKG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethylene glycol monoethyl ether acetate, cellosolve acetate, oxitol acetate, ethoxyethyl acetate, oxytol acetate, ethylglycol acetate, ethyl cellosolve acetate, 1-acetoxy-2-ethoxyethane, ethylglykolacetat, octan etoksyetylu
PubChem CID 8095
Nombre IUPAC acetato de 2-etoxietilo
SMILES CCOCCOC(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Ethoxyethyl acetate
Punto de fusión -62°C
Densidad 0.975
Punto de ebullición 155°C to 157°C
Temperatura de inflamación 52°C (126°F)
Olor Fruit-like
Fórmula lineal CH3CO2CH2CH2OCH2CH3
Índice de refracción 1.407
Cantidad 2500 mL
Número UN UN1172
Beilstein 1748677
Índice Merck 14,3751
Información de solubilidad Soluble in water(230g/L).
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.16
Porcentaje de pureza ≥98%