Learn More
Acetato de 2-etoxietilo, + 98 %, puro, Fisher Chemical
Código de producto. 10111810 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 L
Envase:
Botella de vidrio con recubrimiento de plástico
Tamaño de la unidad:
2.50 LT
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10111810 2.5 L Botella de vidrio con recubrimiento de plástico 2.50 LT
1 options
Código de producto. 10111810 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor E/0800/PB17
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 111-15-9
Punto de fusión -61°C
Color Amarillo
Punto de ebullición 156°C
Envase Botella de vidrio con recubrimiento de plástico
Fórmula molecular C6H12O3
Número MDL MFCD00009251
Cantidad 2.5 L
Sinónimo ethylene glycol monoethyl ether acetate, cellosolve acetate, oxitol acetate, ethoxyethyl acetate, oxytol acetate, ethylglycol acetate, ethyl cellosolve acetate, 1-acetoxy-2-ethoxyethane, ethylglykolacetat, octan etoksyetylu
Clave InChI SVONRAPFKPVNKG-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOCCOC(C)=O
Nombre IUPAC acetato de 2-etoxietilo
Peso molecular (g/mol) 132.16
PubChem CID 8095
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.16g/mol
Forma física Líquido