Learn More
2-Etoxietanol, TRC
Código de producto. 30138127
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
5 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30138127 5 mL 5 ml
30005948 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30138127 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE6782655ML
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110-80-5
Fórmula molecular C4 H10 O2
Peso molecular (g/mol) 90.12
Sinónimo 2-Ethoxyethanol, Ethanol, 2-ethoxy-, 2-Ethoxyethanol, 2-Ethoxyethan-1-ol, 2-Ethoxyethyl alcohol, Bikanol E 1, Cellosolve, Dowanol EE, Ektasolve EE, Emkanol, Ethoxyethanol, Ethyl 2-hydroxyethyl ether, Ethyl Cellosolve, Ethylene glycol ethyl ether, Ethylene glycol monoethyl ether, Glycol monoethyl ether, Monoethylene glycol ethyl ether, NSC 8837, Oxitol, Poly-Solv EE, Seahosol MG, Shihozoru MG, Solvid, β-Ethoxyethanol
Nombre IUPAC 2-etoxietanol
SMILES CCOCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Ethoxyethanol
Cantidad 5 mL
Fórmula InChI InChI=1S/C4H10O2/c1-2-6-4-3-5/h5H,2-4H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 90.0681