Learn More
2-Etoxietanol, certificado AR de análisis, Fisher Chemical
Código de producto. 11498233 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
500 ML
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11498233 500 mL Frasco de vidrio ámbar 500 ML
1 options
Código de producto. 11498233 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor E/0751/08
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 110-80-5
Punto de fusión -100°C
Color Incolora
pH 7
Punto de ebullición 135°C
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C4H10O2
Número MDL MFCD00002869
Cantidad 500 mL
Sinónimo cellosolve, oxitol, ethyl cellosolve, ethylene glycol monoethyl ether, ethanol, 2-ethoxy, ethyl glycol, emkanol, hydroxy ether, ethylene glycol ethyl ether, dowanol ee
Clave InChI ZNQVEEAIQZEUHB-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOCCO
Nombre IUPAC 2-etoxietanol
Peso molecular (g/mol) 90.12
PubChem CID 8076
Densidad del vapor 3.1
ChEBI CHEBI:46788
Formula Weight (peso de la fórmula) 90.12g/mol
Presión de vapor 5mbar at 20°C
Forma física Líquido
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Ethoxyethanol
Mention d'avertissement
  • Peligro
Catégorie de danger
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad aguda Categoría 3
Mention de danger
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
Conseils de prudence
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.