Learn More
2-Etoxietanol, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 12367163 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Packungsgröße:
1 litro
2.50 litro
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Cantidad Packungsgröße
12367163 2.5 L 2.50 litro
12357163 1 L 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 12367163 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 445760025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    186.00€
    170.00€ / 2.5 litros
    Ahorro 16.00€
    8% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Solicitar formato a granel o personalizado
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 110-80-5 | C4H10O2 | 90.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 110-80-5
Fórmula molecular C4H10O2
Peso molecular (g/mol) 90.12
Número MDL MFCD00002869
Clave InChI ZNQVEEAIQZEUHB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cellosolve, oxitol, ethyl cellosolve, ethylene glycol monoethyl ether, ethanol, 2-ethoxy, ethyl glycol, emkanol, hydroxy ether, ethylene glycol ethyl ether, dowanol ee
PubChem CID 8076
ChEBI CHEBI:46788
Nombre IUPAC 2-etoxietanol
SMILES CCOCCO
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 2-Ethoxyethanol
Punto de fusión -70°C
Densidad 0.9300g/mL
Punto de ebullición 135.0°C
Temperatura de inflamación 40°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Fórmula lineal C2H5OCH2CH2OH
Índice de refracción 1.4060 to 1.4100
Cantidad 2.5 L
Residuos después de la evaporación 0.005% max.
Índice Merck 15,3803
Gravedad específica 0.93
Información de solubilidad Solubility in water: complete solubility. Other solubilities: miscible with most organic solvents
Viscosidad 2.08 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 90.12
Porcentaje de pureza ≥98.5% (GC)
Grado Análisis
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Ethoxyethanol
Signalwort
  • Peligro
Gefahrenkategorie
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Gefahrenhinweis
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Sicherheitshinweis
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.