Learn More
2-Etoxietanol, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 12357163 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
12357163 1 L 1 litro
12367163 2.5 L 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12357163 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 445760010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 110-80-5 | C4H10O2 | 90.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110-80-5
Fórmula molecular C4H10O2
Peso molecular (g/mol) 90.12
Número MDL MFCD00002869
Clave InChI ZNQVEEAIQZEUHB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cellosolve, oxitol, ethyl cellosolve, ethylene glycol monoethyl ether, ethanol, 2-ethoxy, ethyl glycol, emkanol, hydroxy ether, ethylene glycol ethyl ether, dowanol ee
PubChem CID 8076
ChEBI CHEBI:46788
Nombre IUPAC 2-etoxietanol
SMILES CCOCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Ethoxyethanol
Punto de fusión -70°C
Densidad 0.9300g/mL
Punto de ebullición 135.0°C
Temperatura de inflamación 40°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Fórmula lineal C2H5OCH2CH2OH
Índice de refracción 1.4060 to 1.4100
Cantidad 1 L
Residuos después de la evaporación 0.005% max.
Índice Merck 15,3803
Gravedad específica 0.93
Información de solubilidad Solubility in water: complete solubility. Other solubilities: miscible with most organic solvents
Viscosidad 2.08 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 90.12
Porcentaje de pureza ≥98.5% (GC)
Grado Análisis
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Ethoxyethanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.